Learn More
4-O-benzyle-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407168
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407168 1 g 1g
15417168 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60678.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58871-11-7
Formule moléculaire C13H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 236.27
Numéro MDL MFCD01863610
Clé InChI OIWQZGBSQDJVJN-UPJWGTAASA-N
Synonyme 4-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3-benzyloxy-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 4-o-benzyl-d-glucal,, 1,2-dideoxy-4-o-benzyl-d-arabino-1-hexenopyranose, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h, 2r,3s,4r-2-hydroxymethyl-3-phenylmethoxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-ol, 5s,4r,6r-6-hydroxymethyl-5-phenylmethoxy-4h-5,6-dihydropyran-4-ol
CID PubChem 2734727
Nom IUPAC (2R,3S,4R)-3-(benzyloxy)-2-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-4-ol
SMILES OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-O-Benzyl-D-glucal
Point de fusion 99°C to 103°C
Quantité 1 g
Rotation optique +10° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 236.26
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.