Learn More
4-O-Benzyl Tyrosol Alpha-Acétate 3-Aldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-O-Benzyl Tyrosol alpha-Acetate 3-Aldehyde |
| CAS | 1237517-66-6 |
| Formule moléculaire | C18H18O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 5-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-(phenylmethoxy)benzaldehyde, 4-O-Benzyl-3-formyl Tyrosol alpha-Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18O4/c1-14(20)21-10-9-15-7-8-18(17(11-15)12-19)22-13-16-5-3-2-4-6-16/h2-8,11-12H,9-10,13H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(C=O)c1 |
| Nom IUPAC | Acétate de 2-(3-formyl-4-phénylméthoxyphényl)éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.33 |
| Poids de la formule | 298.1205 |