Learn More
4'-O-Benzyloxy Ézétimibe, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-O-Benzyl Ezetimibe |
| CAS | 163222-32-0 |
| Formule moléculaire | C31 H27 F2 N O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azetidinone, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, [3R-[3α(S*),4β]]-, (3R,4S)-4-[(4-Benzyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-2-azetidinone, 1-(4-Fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-benzyloxyphenyl)azetidin-2-one, 4'-O-Benzyloxy Ezetimibe |
| Formule InChI | InChI=1S/C31H27F2NO3/c32-24-10-6-22(7-11-24)29(35)19-18-28-30(34(31(28)36)26-14-12-25(33)13-15-26)23-8-16-27(17-9-23)37-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-17,28-30,35H,18-20H2/t28-,29+,30-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3)c5ccc(F)cc5 |
| Nom IUPAC | (3R,4S)-1-(4-fluorophényl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophényl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-phénylméthoxyphényl)azétidine-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 499.55 |
| Poids de la formule | 499.1959 |