Learn More
4-O-Bêta-Galactopyranosyl-D-mannopyranoside, TRC
Code produit 30010621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010621 500 mg 500mg
30009588 10 mg 10mg
30009134 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG154850500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20869-27-6
Formule moléculaire C12 H22 O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.3
Synonyme D-Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Epilactose
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-O-beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranoside
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
Poids de la formule 342.1162
Pourcentage de pureté >95%