Learn More
(±)-4-O-Ethyl Albuterol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-4-O-Ethyl Albuterol |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H25NO3/c1-5-19-14-7-6-11(8-12(14)10-17)13(18)9-16-15(2,3)4/h6-8,13,16-18H,5,9-10H2,1-4H3 |