Learn More
4'-O-Hexanoyldaidzéine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-O-Hexanoyldaidzein |
| CAS | 602329-51-1 |
| Formule moléculaire | C21 H20 O5 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H20O5/c1-2-3-4-5-21(24)25-16-9-6-14(7-10-16)19-13-18(23)17-11-8-15(22)12-20(17)26-19/h6-13,22H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccc(O)cc3O2 |
| Nom IUPAC | hexanoato de [4-(7-hidroxi-4-oxocromen-2-il)fenilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 352.38 |
| Poids de la formule | 352.1311 |