Learn More
Acide 4-O-méthyl-D-glucuronique, TRC
Code produit 30179255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179255 2.5 mg 2.50mg
30179059 1 mg 1mg
30179048 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179255 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3228082.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2463-49-2
Formule moléculaire C7 H12 O7
Poids moléculaire (g/mol) 208.17
Synonyme 4-O-Methylglucuronic Acid
Nom IUPAC (2S,3S,4R,5R)-2,4,5-trihydroxy-3-méthoxy-6-oxohexanoïque
SMILES CO[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-O-Methyl-D-glucuronic Acid linear
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H12O7/c1-14-6(5(11)7(12)13)4(10)3(9)2-8/h2-6,9-11H,1H3,(H,12,13)/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Poids de la formule 208.0583