Learn More
Tocris Bioscience™ 4-Octyl Itaconate
Description
4-Octyl itaconate activates Nrf2. Inhibits LPS-induced increases in IL-1β mRNA, HIF-1α and IL-10 in macrophages. Decreases cytokine production in response to LPS in mice and prolongs survival. Cell permeable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylenebutanedioic acid 4-octyl ester |
| CAS | 3133-16-2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C13H22O4 |
| Poids de la formule | 242.31 |
| Pureté | 98% |