Learn More
4-Octyl Itaconate, MedChemExpress
Code produit 16491016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491016 200 mg
16411616 500 mg
16425516 100 mg
16440967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491016 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112675
MedChemExpress 4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.
4-Octyl Itaconate is a cell-permeable Itaconate derivative. Itaconate is an anti-inflammatory metabolite that activates Nrf2 via alkylation of KEAP1.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Octyl Itaconate
CAS 3133-16-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H22O4
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (412.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCCCCC)CC(C(O)=O)=C
Poids moléculaire (g/mol) 242.31
Poids de la formule 242.31
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation