Learn More
4'-Octylacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Octylacetophenone |
| CAS | 10541-56-7 |
| Formule moléculaire | C16H24O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-(4-Octylphenyl)ethanone, NSC 168987, p-Octylacetophenone, p-n-Octylacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)14(2)17/h10-13H,3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1 |
| Nom IUPAC | 1-(4-octylphényl)éthan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.36 |
| Poids de la formule | 232.18 |