Learn More
4'-Octylacétophénone, TRC
Code produit 30425559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425559 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425559 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO268030100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Octylacetophenone
CAS 10541-56-7
Formule moléculaire C16H24O
Quantité 100 g
Synonyme 1-(4-Octylphenyl)ethanone, NSC 168987, p-Octylacetophenone, p-n-Octylacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C16H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)14(2)17/h10-13H,3-9H2,1-2H3
SMILES O=C(C)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1
Nom IUPAC 1-(4-octylphényl)éthan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 232.36
Poids de la formule 232.18