Learn More
4-octylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10764563 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10764563 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10764563 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Octylbenzaldehyde
Note relative au nom 97%
CAS 49763-66-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H22O
Formule linéaire CHOC6H4CH2(CH2)6CH3
Indice de réfraction 1.5100 to 1.513
Numéro MDL MFCD00041872
Quantité 5 g
Synonyme benzaldehyde, 4-octyl, n-octylbenzaldehyde, 4-n-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, paraoctylbenzaldehyde, p-n-octylbenzaldehyde, para-octylbenzaldehyde, p-octylbenzaldehyde, l
Clé InChI IHKVZPVHTKOSLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C=O
Nom IUPAC 4-octylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 218.34
CID PubChem 2734685
Poids de la formule 218.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Des mesures