Learn More
4-Octylphenol Monoethoxylate, TRC
Code produit 30008876
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008876 1 g 1g
30008390 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008876 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO2937701G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51437-89-9
Formule moléculaire C16 H26 O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Synonyme 2-(4-Octylphenoxy)ethanol, 2-(p-Octylphenoxy)ethanol, Ethylene Glycol p-Octylphenyl Ether;
Nom IUPAC 2-(4-octylphenoxy)ethanol
SMILES CCCCCCCCc1ccc(OCCO)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Octylphenol-mono-ethoxylate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)18-14-13-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3
Poids de la formule 250.1933
Pourcentage de pureté >95%