Learn More
Acide (4-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1,5-benzothiazépine-3-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10778625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10778625 1 g Flacon en verre ambré 1g
10682515 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10778625 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC71601DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 17547-79-4
Formule moléculaire C11H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 237.27
Numéro MDL MFCD01416244
Clé InChI VCSCQLDBPVHQPW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, benzo b perhydrothiazepin-4-one-3-acetic acid, 4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 1,5-benzothiazepine-3-aceticacid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo, 2-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-2h,3h,5h-benzo b 1,4-thiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid #, 1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo
CID PubChem 580528
Nom IUPAC Acide acétique 2-(4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazépine-3-yl)
SMILES OC(=O)CC1CSC2=CC=CC=C2NC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau (4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.28
Pourcentage de pureté 97%