Learn More
Abcam 4-Oxo-2-nonenal, activateur TRPA1, liquide, 1 mg
Product Code. 32173537 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Unit Size:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
32173537 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32173537 Supplier Abcam Supplier No. ab1208781mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Produit de peroxydation lipidique et puissant activateur TRPA1 avec >98 % de pureté.
  • Poids moléculaire : 154,21 g/mol
  • Pureté : >98 %
  • Pour liquide/liquide ;
  • Tampon de stockage : Constituants : 99,5 % d’acétate de méthyle, 0,5 % (E)-4-oxonon-2-énal
  • Activité biologique : produit de la peroxydation lipidique modifie les résidus d’histidine et de lysine sur les protéines, provoque la réticulation des protéines et est un activateur de TRPA1 (EC50 = 1,9 μM)
  • Température de stockage : Conserver à -80 °C
  • Température d’expédition : Glace sèche
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Tampon 99,5 % d’acétate de méthyle, 0,5 % (E)-4-oxonon-2-énal
Contenu et stockage Conserver à -80 °C.
Forme Liquide
Conditions d’expédition Glace carbonique
Molécule cible TRPA1
Formule 99,5 % d’acétate de méthyle, 0,5 % (E)-4-oxonon-2-enal
Quantité 1 mg
À utiliser avec (application) Activation de TRPA1