Learn More
Acide 4-oxo-4-(1-pyrényl)butyrique, 97 %, Acros Organics
Code produit 15254764 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15254764 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15254764 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxo-4-(1-pyrenyl)butyric acid
CAS 7499-60-7
Point de fusion 182.0°C to 184.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H14O3
Numéro MDL MFCD00010369
Quantité 5 g
Synonyme 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, .gamma.-oxo, gamma-oxopyrene-1-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-ylbutyric acid, 1-pyrenebutyric acid, .gamma.-oxo, 4-oxo-4-pyrenylbutanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid,, a-oxo, 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyricacid, pubchem23448
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI AAJQTWWVKREOQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Nom IUPAC Acide 4-oxo-4-pyrèn-1-ylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 302.33
CID PubChem 82011
Poids de la formule 302.32
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Oxo-4(1-pyrenyl)butyric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.