Learn More
4-Oxo-4-[3-(trifluorométhyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophényl)butan-2-one, TRC
Code produit 30137500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137500 25 g 25g
30136193 1 g 1g
30007173 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137500 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO86495025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 764667-65-4
Formule moléculaire C16 H12 F6 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 406.28
Synonyme 1,3-Butanedione, 1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-, : 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 7-[1,3-dioxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)- (9CI), 1-[5,6-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1,3-butanedione, 1-(3-Trifluoromethyl-5,6-dihydro-8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl)-4-(2,4,5-trifluoro-phenyl)-butan-1,3-dione, 4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-2-one, 4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butane-2-one, 7-[1,3-Dioxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine, Prositagliptin ketone
Nom IUPAC 1-[3-(trifluorométhyl)-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorophényl)butane-1,3-dione
SMILES Fc1cc(F)c(CC(=O)CC(=O)N2CCn3c(C2)nnc3C(F)(F)F)cc1F
Spécification
Nom chimique ou matériau Prositagliptin ketone
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C16H12F6N4O2/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(27)5-14(28)25-1-2-26-13(7-25)23-24-15(26)16(20,21)22/h4,6H,1-3,5,7H2
Poids de la formule 406.0864