Learn More
Acide 4-oxo-4-(4-toluidino)-2-buténoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10009281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10009281 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10009281 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S01331EA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
CAS 37904-03-3
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H11NO3
Formule linéaire CH3C6H4NHC(O)CH=CHCO2H
Numéro MDL MFCD00020480
Quantité 10 g
Synonyme 2z-3-4-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-oxo-4-4-toluidino but-2-enoic acid, 4-4-methylphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-p-tolyl-maleamic acid, n-p-tolylmaleamidic acid, maleanilic acid, p-methyl, n-4-methylphenyl maleamic, z-4-oxo-4-p-tolylamino but-2-enoic acid, z-4-4-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid
Clé InChI VLWFSWMZGGZHGD-SREVYHEPSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
Nom IUPAC acide (Z)-4-(4-méthoxyanilino)-4-oxobut-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 205.213
CID PubChem 5356452
Poids de la formule 205.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.