Learn More
Acide 4-oxo-4,5,6,7-tétrahydrobenzo[b]furane-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10630923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10630923 250 mg 250mg
10783633 1 g -
10546524 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10630923 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02412CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 56671-28-4
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Numéro MDL MFCD00052170
Clé InChI FABBWECRHZNMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b furan-3-carboxylic acid, maybridge1_007745, 4-oxo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-b furan-3-carboxylic acid, oxotetrahydrobenzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-benzofurancarboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrocoumarone-3-carboxylic acid, 3-benzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxobenzofuran-3-carboxylic acid
CID PubChem 713937
Nom IUPAC acide 4-oxo-6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-3-carboxylique
SMILES C1CC2=C(C(=O)C1)C(=CO2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%