Learn More
Acide 4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10139412 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10139412 5 g Flacon en verre 5g
10572901 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10139412 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4940-39-0 | C10H6O4 | 190.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4940-39-0
Formule moléculaire C10H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.15
Numéro MDL MFCD00006838
Clé InChI RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
CID PubChem 2741
Nom IUPAC Acide 4-oxochromène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 260°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 18, 428
Merck Index 15, 2241
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in ammonia,soluble in alcohol
Poids de la formule 190.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.