Learn More
4-oxo-4H-chromène-3-carbaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde |
| CAS | 17422-74-1 |
| Formule moléculaire | C10H6O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6O3/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-6H |
| SMILES | O=CC1=COc2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 4-oxochromène-3-carbdédé] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.15 |
| Poids de la formule | 174.0317 |