Learn More
4-Oxo Cyclophosphamide, TRC
Code produit 30004520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004520 5 mg 5mg
30007889 1 mg 1mg
30007102 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8499005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27046-19-1
Formule moléculaire C7 H12 Cl2 N O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 276.05
Nom IUPAC 2-[bis(2-chloroéthyl)amino]-2-oxo-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphinane-5-une
SMILES ClCCN(CCCl)P1(=O)OCC(=O)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxo Cyclophosphamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H12Cl2NO4P/c8-1-3-10(4-2-9)15(12)13-5-7(11)6-14-15/h1-6H2
Poids de la formule 274.9881
Pourcentage de pureté >95%