Learn More
4-Oxo Cyclophosphamide, TRC
Code produit 30007889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007889 1 mg 1mg
30004520 5 mg 5mg
30007102 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007889 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8499001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27046-19-1
Formule moléculaire C7 H12 Cl2 N O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 276.05
Nom IUPAC 2-[bis(2-chloroéthyl)amino]-2-oxo-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphinane-5-une
SMILES ClCCN(CCCl)P1(=O)OCC(=O)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxo Cyclophosphamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H12Cl2NO4P/c8-1-3-10(4-2-9)15(12)13-5-7(11)6-14-15/h1-6H2
Poids de la formule 274.9881
Pourcentage de pureté >95%