Learn More
Acide 4-oxocyclohexanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322359 1 g 1g
15433657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27294.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 874-61-3 | Molecular Formula: C7H10O3 | Molecular Weight: 142.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-61-3
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD00102035
Clé InChI OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-oxocyclohexanecarboxylic acid, 4-ketocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo, 4-oxo-chca, cyclohexanone-4-carboxylic acid, 4-oxocyclohexane carboxylic acid, 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-oxocyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo
CID PubChem 192730
ChEBI CHEBI:1921
Nom IUPAC Acide 4-oxycyclohexane-1-carboxylique
SMILES C1CC(=O)CCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 65°C to 71°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 98%