Learn More
Acide 4-oxocyclohexanecarboxylique, TRC
Code produit 30413776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413776 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413776 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO8700752G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 874-61-3
Formule moléculaire C7H10O3
Quantité 2 g
Synonyme 4-Ketocyclohexanecarboxylic Acid, 4-Ketocyclohexylcarboxylic Acid, 4-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanone-4-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)CC1
Nom IUPAC Acide 4-oxycyclohexane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 142.15
Poids de la formule 142.063