Learn More
Acide 4-oxocyclohexanecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 874-61-3 |
| Formule moléculaire | C7H10O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Ketocyclohexanecarboxylic Acid, 4-Ketocyclohexylcarboxylic Acid, 4-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanone-4-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
| Nom IUPAC | Acide 4-oxycyclohexane-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.15 |
| Poids de la formule | 142.063 |