Learn More
Acide 4-oxoheptanedioïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Ketopimelic acid |
| CAS | 502-50-1 |
| Formule moléculaire | C7 H10 O5 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4-Oxopimelic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide4-oxoheptanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.15 |
| Poids de la formule | 174.0528 |