Learn More
Acide 4-oxoheptanedioïque, TRC
Code produit 30415919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
Conditionnement:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415919 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415919 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO870158200MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ketopimelic acid
CAS 502-50-1
Formule moléculaire C7 H10 O5
Quantité 200 mg
Synonyme 4-Oxopimelic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)CCC(=O)CCC(=O)O
Nom IUPAC Acide4-oxoheptanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Poids de la formule 174.0528