Learn More
4-(p-Iodophenyl)butyric Acid, TRC
Code produit 30010551
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010551 1 g 1g
30005165 10 g 10g
30005711 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010551 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI7175401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27913-58-2
Formule moléculaire C10 H11 I O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.1
Synonyme 4-Iodo-benzenebutanoic Acid, Butyric acid, γ-(p-iodophenyl)- (4CI), 4-(4-Iodophenyl)butanoic acid, 4-(4-Iodophenyl)butyric acid, 4-(p-Iodophenyl)butanoic acid
Nom IUPAC 4-(4-iodophenyl)butanoic acid
SMILES OC(=O)CCCc1ccc(I)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(p-Iodophenyl)butyric Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
Poids de la formule 289.9804