Learn More
Tocris Bioscience™ 4-P-PDOT
GREENER_CHOICE
Code produit 18094682
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18094682 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18094682 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1034/50
MT2 antagonist
Melatonin receptor antagonist, >300-fold selective for the MT2 (vs MT1) subtype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134865-74-0
Formule moléculaire C19H21NO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-P-PDOT
Quantité 50 mg
Poids de la formule 279.38
Pureté >99%
Poids moléculaire 279.383