Learn More
Bromure de benzyle 4-(pentafluorothio), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417207
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15417207 1 g 1g
15427207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34263.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1126969-29-6 | C7H6BrF5S | 297.081 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1126969-29-6
Formule moléculaire C7H6BrF5S
Poids moléculaire (g/mol) 297.081
Numéro MDL MFCD16652420
Clé InChI BFHGXKUYFXAMOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentafluorosulfur benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-pentafluoro-??-sulfanyl benzene, 4-pentafluorothio benzyl bromide
CID PubChem 58360671
Nom IUPAC [4-(bromométhyl)phényl]-pentafluoro-$l^{6}-sulfane
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)S(F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Point de fusion 42°C to 44°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 297.08
Pourcentage de pureté 97%