Learn More
4-(Pentafluorothio)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416227 1 g 1g
15426227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33413.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 774-94-7 | C6H5F5OS | 220.16 g/mol
Synthesis of hexylamides using fluorine derivatives as intermediate active esters. Various non-metallic derivatives of pentafluorothiophenol, containing sulfur bonded to boron, carbon, silicon, germanium, phosphorus, arsenic, antimony, sulfur, and chlorine, can be prepared.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Synthèse d’hexylamides à l’aide de dérivés fluorés comme intermédiaires d’ester actifs. Divers dérivés non métalliques du pentafluorothiophénol, contenant du soufre lié au bore, au carbone, au silicium, au germanium, au phosphore, à l’arsenic, à l’antimoine, au soufre et au chlore, peuvent être préparés.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 774-94-7
Formule moléculaire C6H5F5OS
Poids moléculaire (g/mol) 220.16
Numéro MDL MFCD03788516
Clé InChI XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
CID PubChem 2779203
Nom IUPAC 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Pentafluorothio)phenol
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Pentafluorothio)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride