Learn More
4-Pentène-2-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10341763 5 g Flacon en verre 5g
10528673 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10341763 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 387430050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-31-0
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00004556
Clé InChI ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
CID PubChem 12247
Nom IUPAC Pent-4-ène-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Penten-2-ol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8370g/mL
Point d’ébullition 115.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.837
Informations sur la solubilité Solubility in water: fully miscible
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Penten-2-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.