Learn More
(+/-)-4-pentène-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469656 25 g 25g
11449656 1 g 1g
11459656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20208.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-31-0
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD00004556
Clé InChI ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
CID PubChem 12247
Nom IUPAC Pent-4-ène-2-ol
SMILES CC(CC=C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-4-Penten-2-ol
Densité 0.837
Point d’ébullition 115°C to 116°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Indice de réfraction 1.424
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 98%