Learn More
4-Pentenal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338066
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338066 1 g 1g
11348066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13351.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2100-17-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
4-Pentenal is used in the preparation of 6-octen-3-one by addition with ethylene using 2,4-pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-pentenal est utilisé dans la préparation du 6-octén-3-one par ajout d’éthylène en utilisant le 2,4-pentanedionatobis(éthylène)rhodium(I) comme catalyseur.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2100-17-6
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00151841
Clé InChI QUMSUJWRUHPEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentenal, 4-penten-1-al, acmc-1cdp8, qumsujwruhpeej-uhfffaoysa
CID PubChem 16418
Nom IUPAC pent-4-énal
SMILES C=CCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentenal
Densité 0.852
Point d’ébullition 101°C to 105°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Formule linéaire H2C=CH(CH2)2CHO
Indice de réfraction 1.417
Quantité 1 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 1734369
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Pentenal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Pentenal