Learn More
4-Penténal, TRC
Code produit 30424747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424747 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2274051G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentenal
CAS 2100-17-6
Formule moléculaire C5H8O
Quantité 1 g
Synonyme Pent-4-en-1-al
Formule InChI InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
SMILES C=CCCC=O
Nom IUPAC pent-4-énal
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Poids de la formule 84.0575