Learn More
4-Penténal, TRC
Code produit 30423363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423363 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423363 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP227405250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentenal
CAS 2100-17-6
Formule moléculaire C5H8O
Quantité 250 mg
Synonyme Pent-4-en-1-al
Formule InChI InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
SMILES C=CCCC=O
Nom IUPAC pent-4-énal
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Poids de la formule 84.0575