Learn More
Acide 4-penténoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Pentenoic Acid |
| CAS | 591-80-0 |
| Formule moléculaire | C5H8O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Allylacetic Acid, NSC 20944, NSC 9000, delta4-Pentenoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CCC=C |
| Nom IUPAC | Acide pent-4-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
| Poids de la formule | 100.0524 |