Learn More
Acide 4-penténoïque, TRC
Code produit 30421470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421470 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421470 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP22742010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentenoic Acid
CAS 591-80-0
Formule moléculaire C5H8O2
Quantité 10 g
Synonyme Allylacetic Acid, NSC 20944, NSC 9000, delta4-Pentenoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCC=C
Nom IUPAC Acide pent-4-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.0524