Learn More
Chlorure de 4-pentylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | CH3(CH2)4C6H4SO2Cl |
| Quantité | 25 g |
| Nom IUPAC | 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| Poids de la formule | 246.76 |
| Pourcentage de pureté | 97% |