Learn More
Acide 4-pentylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10566353
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10566353 1 g 1g
10270163 10 g 10g
10757465 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10566353 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09863DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 26311-45-5
Formule moléculaire C12H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.258
Numéro MDL MFCD00002572
Clé InChI CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
CID PubChem 33479
Nom IUPAC Acide 4-pentylbenzoïque
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentylbenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3(CH2)4C6H4CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 97%