Learn More
4-pentylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10324752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10324752 10 g Flacon en verre ambré -
10191242 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10324752 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12834EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 10270-29-8
Formule moléculaire C12H15N
Poids moléculaire (g/mol) 173.26
Numéro MDL MFCD00218832
Clé InChI LGPQFJXPPKNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-pentylbenzonitrile, 4-pentylbenzenecarbonitrile, p-amylbenzonitrile, p-n-pentylbenzonitrile, benzonitrile, 4-pentyl
CID PubChem 264951
Nom IUPAC pentylbenzonitrile-4
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentylbenzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3(CH2)4C6H4CN
Quantité 10 g
Poids de la formule 173.26
Pourcentage de pureté 97%