Learn More
4-Pentylbromobenzène, TRC
Code produit 30419123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419123 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2797905G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentylbromobenzene
CAS 51554-95-1
Formule moléculaire C11H15Br
Quantité 5 g
Synonyme 1-Bromo-4-pentylbenzene, 4-Pentylbromobenzene, 4-n-Pentylbromobenzene, p-Pentylbromobenzene, p-Pentylphenyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
SMILES BrC1=CC=C(CCCCC)C=C1
Nom IUPAC 1-bromo-4-pentylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 227.14
Poids de la formule 226.04