Learn More
4-Pentylphénol, TRC
Code produit 30132717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132717 10 g 10g
30132609 5 g 5g
30007652 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132717 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP28387510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14938-35-3
Formule moléculaire C11 H16 O
Poids moléculaire (g/mol) 164.24
Synonyme Phenol, p-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Pentylphenol, 4-Amylphenol, 4-n-Amylphenol, 4-n-Pentylphenol, Amyl p-hydroxybenzene, p-Amylphenol, p-Hydroxy-n-pentylbenzene, p-Pentylphenol
Nom IUPAC 4-pentylphénol
SMILES CCCCCc1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Amylphenol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
Poids de la formule 164.1201