Learn More
4-pentyn-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10721181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10721181 25 g Flacon en verre 25g
10608231 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10721181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330430250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5390-04-5
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00002974
Clé InChI CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
CID PubChem 79351
SMILES OCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentyn-1-ol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 154°C to 155°C
Point d’éclair 61°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽C(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4430 to 1.447
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.91
Nom IUPAC pent-4-yn-1-ol
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only.