Learn More
4-pentyn-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le composé 4-pentyn-1-ol est largement utilisé dans les réactions de polymérisation par ouverture de cycle. Il joue un rôle important en tant que réactif de départ dans la synthèse stéréo sélective totale des métabolites marins antimicrobiens, l’iéodomycine A et l’iéodomycine B. Il est également utilisé dans la préparation du phtalonitrile 3-pent-4-ylyloxy.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Pentyn-1-ol |
| Densité | 0.907 |
| Point d’ébullition | 153°C to 155°C |
| Point d’éclair | 62°C (143°F) |
| Formule moléculaire | C5H8O |
| Formule linéaire | HC≡C(CH2)3OH |
| Indice de réfraction | 1.445 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1736712 |
| Synonyme | 4-pentyn-1-ol, 4-pentyne-1-ol, 1-pentyn-5-ol, 5-hydroxypentyne, 4-pentynol, 4-pentin-1-ol, pent-4yn-1-ol, 5-hydroxy-1-pentyne, pent-1-yn-5-ol, pubchem2025 |
| Show More |