Learn More
4-Pentyn-1-ol, TRC
Code produit 30422314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422314 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP22754025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentyn-1-ol
CAS 5390-04-5
Formule moléculaire C5H8O
Quantité 25 g
Synonyme (3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, NSC 5274, Pent-4-yne-1-ol
Formule InChI InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
SMILES OCCCC#C
Nom IUPAC pent-4-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Poids de la formule 84.0575