Learn More
4-Pentyn-,2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387825 25 g 25g
11377825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02752.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2117-11-5 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Pentyn-2-ol is used in Quantitative structure activity relationship (QSAR) studies pertaining to toxic levels of organic compounds in environmental situations. It is also used in the preparation of Fischer-type rhenium(III) benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbenes. Further, it is used in the preparation of C-aryl glycosides by undergoing cycloaddition reaction with an aryl nitrile oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-pentyn-2-ol sert aux études de relation quantitative d’activité de structure (QSAR) relatives aux niveaux toxiques de composés organiques dans les situations environnementales. Il sert également à la préparation des benzoyldiazenido-2-oxacyclocarbènes de rhénium(III) type Fischer. De plus, il sert à la préparation des glycosides C-aryle en faisant l’objet d’une réaction de cycloaddition avec un oxyde de nitrile aryle.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2117-11-5
Numéro MDL MFCD00004555
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentyn-2-ol
Densité 0.892
Point d’ébullition 126°C to 127°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Formule moléculaire C5H8O
Indice de réfraction 1.438
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1734245
Synonyme 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and ethyl acetate.
Clé InChI JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CC#C)O
Nom IUPAC pent-4-yn-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
CID PubChem 92915
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 97%