Learn More
Acide 4-pentynoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357326 5 g 5g
11347326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09282.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6089-09-4 | C5H5O2 | 97.09 g/mol
4-Pentynoic acid is widely utilized as a building block for the synthesis of eight sequence-defined model oligomers. Due to its triple bond at terminal carbon, it is employed as an intermediate to produce biologically active compounds. It is used as a hypoglycemic agent, which increases liver tyrosine aminotransferase and plasma corticosterone while decreasing blood sugar in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-pentynoïque est largement utilisé comme bloc de construction pour la synthèse de huit oligomères modèles à séquences définies. En raison de sa triple liaison sur le carbone terminal, il est utilisé comme intermédiaire pour produire des composés biologiquement actifs. Il est utilisé comme agent hypoglycémique, afin d’augmenter la tyrosine aminotransférase et la corticostérone plasmatique du foie tout en diminuant le taux de sucre dans le sang chez les rats.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques à faible polarité. Soluble dans l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6089-09-4
Numéro MDL MFCD00004407
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pentynoic acid
Point de fusion 51°C to 58°C
Point d’ébullition 109°C to 110°C (30 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Formule moléculaire C14H13NO2
Formule linéaire HC≡C(CH2)2CO2H
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1742047
Sensibilité Air and light sensitive; Hygroscopic
Synonyme n-5-hexynyl phthalimide, 2-hex-5-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 6-phthalimido-1-hexyne, 2-hex-5-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akav, n-5-hexynylphthalimide, n-hex-5-ynylphthalimide, 6-phthalimidyl-1-hexyne
Informations sur la solubilité Soluble in low polarity organic solvents. Soluble in water.
Clé InChI WALVSJIWVWDFCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Nom IUPAC 2-hex-5-ynylisoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 227.26
CID PubChem 3346053
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 98%