Learn More
Acide 4-pentynoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Pentynoic Acid |
| CAS | 6089-09-4 |
| Formule moléculaire | C5H6O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Propargylacetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CCC#C |
| Nom IUPAC | Acide pent-4-ynoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.1 |
| Poids de la formule | 98.0368 |